Principaux documents
ENAH93E75AE9
Enamine
1-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-10-5-3-7-6-9-4-2-8(7)10;/h3,5,9H,2,4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
QYVFKKYCEGSZBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605319
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605319