Principaux documents
ENAH93E75A8E
Enamine
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxy-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)6-10-7-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
YGHARXWCCHHTJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563436