Principaux documents
ENAH93E75A72
Enamine
N,2-dimethylcyclopentan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N,2-dimethylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-6-4-3-5-7(6)8-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
MEDVLGKKCCKQAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269586