Principaux documents
ENAH93E7598C
Enamine
6-methylisoquinoline-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methyl-4-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2/c1-8-2-3-9-6-13-7-10(5-12)11(9)4-8/h2-4,6-7H,1H3
Clé InChI
HKLVJBMGNGPDJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549180