Key Documents
ENAH93E75582
Enamine
2-[1-(trifluoromethyl)cyclobutyl]ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.63
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-(trifluoromethyl)cyclobutyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)6(4-5-11)2-1-3-6;/h1-5,11H2;1H
Clé InChI
KXXPBFFBDUBUHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22105018