Principaux documents
ENAH93E7531F
Enamine
2-phenoxy-1-(thiomorpholin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-oxo-2-(4-thiomorpholinyl)ethyl phenyl ether
Inchi Code
1S/C12H15NO2S/c14-12(13-6-8-16-9-7-13)10-15-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2
Clé InChI
ZCMMVCYGGOTSCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664569
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26664569