Principaux documents
ENAH93E74FF1
Enamine
N-[(1,4-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methylidene]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dimethyl-3-(nitrosomethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-5-4-9(2)8-6(5)3-7-10/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
GCJAPJHRYHWZCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573171
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573171