Key Documents
ENAH93E74FDA
Enamine
3-methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-(1-methylpiperidin-4-yl)urea
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-9-8(12)10-7-3-5-11(2)6-4-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,10,12)
Clé InChI
SCHUXUBXKBRDDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237576
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1237576