Principaux documents
ENAH93E74D14
Enamine
5-(dimethylphosphoryl)-2-methylpyrimidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C7H12N3OP/c1-5-9-4-6(7(8)10-5)12(2,3)11/h4H,1-3H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
RIQYMUQCUVXSPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678553