Principaux documents
ENAH93E74BC2
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-indole-6-carboxylic acid
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-24253909-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-24253909-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO2/c12-10(13)6-14-4-3-7-1-2-8(11(15)16)5-9(7)14/h1-5,10H,6H2,(H,15,16)
Clé InChI
INNWLLCIYIWCFL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24253909
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24253909