Principaux documents
ENAH93E746BA
Enamine
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6IN3/c1-10-4-5(7)6(9-10)2-3-8/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
RRDPOWRBXCZINK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22839767