Principaux documents
ENAH93E745C4
Enamine
2-(2-aminopropoxy)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-aminopropoxy)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c1-7(11)6-14-9-5-3-2-4-8(9)10(12)13;/h2-5,7H,6,11H2,1H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
HJBVZVVCCVELDD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571508
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26571508