Key Documents
ENAH93E74218
Enamine
1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzoxazepin-7-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,3,5-tetrahydrobenzo[e][1,4]oxazepin-7-ol
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c11-8-1-2-9-7(5-8)6-12-4-3-10-9/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2
Clé InChI
BOCLTSDVWWJRAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674109
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26674109