Key Documents
ENAH93E74215
Enamine
2-hydroxyhex-5-ynoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-5-hexynoic acid
Inchi Code
1S/C6H8O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5,7H,3-4H2,(H,8,9)
Clé InChI
PKXWMAGZVOBKLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1231025
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1231025