Principaux documents
ENAH93E7417F
Enamine
{3-bromofuro[2,3-c]pyridin-5-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.05
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromofuro[2,3-c]pyridin-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2/c9-7-4-12-8-2-10-5(3-11)1-6(7)8/h1-2,4,11H,3H2
Clé InChI
YMYMALDOJJGSNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465926
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465926