Principaux documents
ENAH93E7412D
Enamine
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H16N2O/c13-8-9-6-11-12(7-9)10-4-2-1-3-5-10/h6-7,10,13H,1-5,8H2
Clé InChI
IBLLNQHWRBVLKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2575821