Principaux documents
ENAH93E74011
Enamine
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
Numéro MDL:
Pf
159-162
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m0./s1
Clé InChI
OZSJLLVVZFTDEY-RFKZQXLXSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
Melting Point
159-162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951