Principaux documents
ENAH90823420
Enamine
4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-12-6-7-2-4-10(5-3-7)8(9)11/h7H,2-6H2,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
OQUWLUQUYZGKAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5015733
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5015733