Principaux documents
ENAH90823392
Enamine
3-(tert-butoxy)azetidine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tert-butoxy)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-6-4-10(5-6)7(9)11/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,11)
Clé InChI
RWRUGVSZYWKVKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494416
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494416