Key Documents
ENAH90822BEE
Enamine
6-oxo-1H,3H,4H,6H-pyrido[2,1-c]morpholine-9-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.17
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxo-1,3,4,6-tetrahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazine-9-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c11-8-2-1-6(9(12)13)7-5-14-4-3-10(7)8/h1-2H,3-5H2,(H,12,13)
Clé InChI
LUNYVNCWKCKJGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538678
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538678