Principaux documents
ENAH90822592
Enamine
(2Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.61
Numéro MDL:
Pf
134-135
Iupac Name
(Z)-pent-2-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h3-4H,2,5-6H2,1H3;1H/b4-3-;
Clé InChI
ODZXZXQJYLANMV-LNKPDPKZSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942
Melting Point
134-135
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463942