Key Documents
ENAH9082250C
Enamine
methyl (2E)-4-chloro-2-methylbut-2-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.59
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2E)-4-chloro-2-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C6H9ClO2/c1-5(3-4-7)6(8)9-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
LTZAWBBRKABPAL-HWKANZROSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354156