Principaux documents
ENAH90822305
Enamine
2,2-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-7(2)5-3-4-6-8-7;/h3-4,8H,5-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QJUGUKZICPPWEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539741
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539741