Principaux documents
ENAH90822054
Enamine
(2-methylbut-3-yn-2-yl)(propan-2-yl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Pf
204-206
Iupac Name
N-isopropyl-2-methylbut-3-yn-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-6-8(4,5)9-7(2)3;/h1,7,9H,2-5H3;1H
Clé InChI
TVLURNPYHLWXKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536671
Melting Point
204-206
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536671