Principaux documents
ENAH65AFCD48
Enamine
pentacyclo[7.3.1.1^{4,12}.0^{2,7}.0^{6,11}]tetradecane-4,9-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.34
Iupac Name
(4r,4ar,8r,8ar,10r,11r)-octahydro-2,8,4,6-(epibutane[1,2,3,4]tetrayl)naphthalene-2,6-diamine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c15-13-1-7-8-4-14(16)5-9(7)11(3-13)12(6-14)10(8)2-13/h7-12H,1-6,15-16H2
Clé InChI
OQFGCBHYTPVGEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471046