Principaux documents
ENAH65927782
Enamine
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methoxy-N,4-dimethylpentanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-7(2)5-6-8(10)9(3)11-4/h7H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
MDGCVWMLCLCXCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228475