Principaux documents
ENAH659276BD
Enamine
5-(trimethylsilyl)pyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.29
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trimethylsilyl)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3Si/c1-11(2,3)7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,1-3H3,(H2,8,9)
Clé InChI
MLQXCIIHGMWKBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440044
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440044