Principaux documents
ENAH65919A76
Enamine
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-iodo-3-methylbicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C6H9I/c1-5-2-6(7,3-5)4-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
KKJUVXJKGMIUEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6761045