Principaux documents
ENAH6591993A
Enamine
1-(2-fluorophenyl)cyclopropan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4,11H,5-6H2
Clé InChI
BQTQCOAROVJUMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107298