Principaux documents
ENAH581687C4
Enamine
methyl 2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxobicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O3/c1-11-7(10)8-4-5(8)2-3-6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
BPGXDVJKUAMWSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444462
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444462