Key Documents
ENAH581687BF
Enamine
6-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-6-2-5(9)4(3-12)7(10)8(6)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
WNTXILXPAULAOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463933
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463933