Principaux documents
ENAH581684D9
Enamine
2-fluoro-3-(pentafluoroethoxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(perfluoroethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H3F6NO/c8-5-4(2-1-3-14-5)15-7(12,13)6(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
XNOMIYVHRRFEJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442165