Principaux documents
ENAH5802F25E
Enamine
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyloxolan-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.72
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-methylfuran-2-yl)(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-4-5-9(14-8)10(12)11(2)6-3-7-13-11;/h4-5,10H,3,6-7,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ANINKXFJZKENRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430774