Principaux documents
ENAH5802F12C
Enamine
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methyl-1,4-dioxan-2-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2-3-8)6-9-4-5-10-7;/h2-6,8H2,1H3;1H
Clé InChI
ODGZMGLTMUEHQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436088