Key Documents
ENAH5802F128
Enamine
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-N-methoxy-N-methylcyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.ClH/c1-8(10-2)5(9)6(7)3-4-6;/h3-4,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YINOXVJNOAWCDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438345
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438345