Principaux documents
ENAH5802EF11
Enamine
methyl N-[3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
methyl 3-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)propylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H14N2O4/c1-13-7(11)9-3-2-4-10-5-6-14-8(10)12/h2-6H2,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
VXCOMUODVMYKAE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434013
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434013