Principaux documents
ENAH5802EE17
Enamine
N,4-dimethyl-N-[2-(methylsulfanyl)ethyl]piperazine-1-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N,4-dimethyl-N-(2-(methylthio)ethyl)piperazine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H21N3OS/c1-11-4-6-13(7-5-11)10(14)12(2)8-9-15-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
WOSMOLLHLXLROZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435818