Principaux documents
ENAH5802EC7E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)-2-nitroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-amino-3-nitrophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H11N2O3P/c1-14(2,13)6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VDWHHDSTRVJNJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671