Key Documents
ENAH5802EB52
Enamine
methyl 2-oxo-3-propoxypropanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxo-3-propoxypropanoate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-3-4-11-5-6(8)7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
ANBKRHOJIDCZAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7114133
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7114133