Principaux documents
ENAH5802EAF5
Enamine
O-[(1-fluorocyclobutyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.6
Numéro MDL:
Iupac Name
O-((1-fluorocyclobutyl)methyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c6-5(4-8-7)2-1-3-5;/h1-4,7H2;1H
Clé InChI
OPWCMYJXQQUAHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443889
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7443889