Key Documents
ENAH5802EAF2
Enamine
O-[(1-methylcyclopropyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro MDL:
Iupac Name
O-((1-methylcyclopropyl)methyl)hydroxylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(2-3-5)4-7-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
FXOCQQBPQLVRQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441155