Principaux documents
ENAH5802EA88
Enamine
methyl 4,4-difluoro-1-methylcyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4,4-difluoro-1-methylcyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-8(7(12)13-2)3-5-9(10,11)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
AKSHOCABCYYRSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427490