Principaux documents
ENAH5802EA7E
Enamine
methyl 2-(5-chloropyridin-3-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(5-chloropyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)3-6-2-7(9)5-10-4-6/h2,4-5H,3H2,1H3
Clé InChI
NZIOXCUHMNYORZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766647
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766647