Principaux documents
ENAH5802E7E6
Enamine
5,5-dimethyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.2
Numéro MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-6-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-8(2)3-5(6(10)11)4-9-7(8)12/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,11)
Clé InChI
JAWKYDVJXGWZJG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7351945
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7351945