Principaux documents
ENAH5802E5AC
Enamine
tert-butyl 2-amino-4-azatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonane-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.79
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-aminohexahydro-3,5-methanocyclopenta[b]pyrrole-1(2H)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H22N2O2.ClH/c1-13(2,3)17-12(16)15-6-8-4-7-5-9(8)11(15)10(7)14;/h7-11H,4-6,14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
GAVVGRIPUNSYHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426844
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426844