Principaux documents
ENAH5802E3CF
Enamine
4-(5-bromopyridin-2-yl)oxane-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(5-bromopyridin-2-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O/c12-9-1-2-10(14-7-9)11(8-13)3-5-15-6-4-11/h1-2,7H,3-6H2
Clé InChI
KPDPTPXCACMJNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245898
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6245898