Key Documents
ENAH5802E238
Enamine
5-bromo-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Pf
84-86
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c1-4-6(7)5(2-8)10-3-9-4/h3H,1H3
Clé InChI
IHVQXLDXNIMTEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825
Melting Point
84-86
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825