Principaux documents
ENAH5802E019
Enamine
methyl 5-carbamoyl-2-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.2
Numéro MDL:
Pf
173-174
Iupac Name
methyl 5-(aminocarbonyl)-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14-2/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12)
Clé InChI
NNTZSBMYGSJCLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369207
Melting Point
173-174
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-369207