Principaux documents
ENAH5802E008
Enamine
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2/c1-5(6(7,8)9)3-12-2-4(11)10-5/h2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PXZLZYPFQHMUIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3116610