Key Documents
ENAH5802DFDF
Enamine
N-tert-butyl-2-sulfanylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-2-sulfanylacetamide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c1-6(2,3)7-5(8)4-9/h9H,4H2,1-3H3,(H,7,8)
Clé InChI
OXTCFPDPSSQVBS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1249225